Learn More
Fisherbrand™ Inserts cryoboîte en carton, 133 mm
Combinez ces inserts avec des boîtes cryogéniques pour un stockage flexible de cellules et une manipulation des échantillons. Les inserts pour boîtes cryogéniques en carton Fisherbrand™ sont dotés d’un carton résistant aux températures ultra basses, avec finition hydrofuge pour le stockage des échantillons.
Marque: Fisherbrand™ CRY-OFF-835C
Description
- Carton résistant aux températures ultra basses
- Pour le stockage d’échantillons
- Résistant aux températures allant jusqu’à -80°C
- Finition hydrofuge
Spécification
10 Paquets | |
Inserts pour boîtes cryogéniques | |
Tubes de stockage d'échantillons | |
133 mm | |
9 x 9 |
Carton | |
Stockage des échantillons | |
75 mm | |
133 mm |