Learn More
Invitrogen™ EDTA UltraPure™ 0.5M, pH de 8,0
Solution stérilisée par filtration
Marque: Invitrogen™ 15575020
Includes: Flacons de 4 x 100 ml de 0,5 M EDTA UltraPure, pH 8,0.
Description
- Une solution aqueuse préparée en dissolvant Na2EDTA•2H2O dans de l’eau distillée / déminéralisée, et en ajustant le pH à 8,0 avec de l’hydroxyde de sodium
- Convient aux applications de biochimie ou de biologie moléculaire, qui exigent un chélateur d’ions métalliques divalents
Électrophorèse sur gel d’agarose, ChIP-on-Chip, Biologie de la chromatine, Analyse et purification d’ARN et d’ADN, Extraction d’ADN, Réactifs et accessoires de purification d’ADNg général, Purification d’ADN génomique, Maxiprep, Midiprep, Miniprep, et électrophorèse sur gel d’acide nucléique, Purification d’ADN plasmidique, ARNi, Épigénétique et recherche sur l’ARN non codant
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
EDTA | |
Contenu : 4 flacons (100 ml chacun) d’EDTA UltraPure™ 0,5 M, pH 8,0. Conserver à température ambiante. | |
pH 8,0 | |
EDTA | |
De qualité biologie moléculaire | |
Liquide |
0,5 M | |
Biologie de la chromatine, électrophorèse sur gel d’acide nucléique, transfert | |
UltraPure™ | |
4 x 100 ml | |
Température ambiante |
Sécurité et traitement
- UltraPure 0.5M EDTA
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide, disodium EDTA
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.