Learn More
Ratiolab™ Inserts pour grille en carton
Code produit. p-8013976
Click to view available options
Hauteur (métrique):
25 mm
25mm
30 mm
30mm
30 mm
40 mm
65 mm
Array:
10 x 10
12 x 12
13 x 13
14 x 14
5 x 5
5 x 5
6 x 6
6 x 6
8 x 8
8 x 8
9 x 9
Largeur (métrique):
133 mm
133mm
136mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 15941641
Marque: Ratiolab™ 5120174
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Combinez ces séparateurs avec des boîtes cryogéniques pour un stockage à température ultra basse.Les séparateurs en carton Ratiolab™ conviennent parfaitement au stockage et au transport des échantillons.
  • Carton résistant aux températures ultra-basses
  • Pour le stockage d’échantillons
  • Résistant aux températures descendant jusqu’à -80°C
  • Finition hydrofuge
  • Conditionnement dans des boîtes pliantes pratiques
Spécification
Quantité 10
Matériau Carton
Type de produit Inserts de grille
À utiliser avec (application) Stockage d’échantillons
Capacité Tubes de stockage d’échantillons
Hauteur (métrique) 30mm
Largeur (métrique) 133mm
Longueur (métrique) 133mm
Array 10 x 10