Learn More
Fisherbrand™ Séparateurs en carton avec couvercle
Code produit. 12922151 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Largeur (métrique):
68 mm
128 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 12922151
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Combinez ces séparateurs aux cryoboîtes pour un stockage à température ultra-basse. Les séparateurs en carton Fisherbrand™ conviennent parfaitement au stockage et au transport des échantillons.
  • Carton résistant aux températures ultra-basses
  • Pour le stockage d’échantillons
  • Résistant aux températures descendant jusqu’à -80°C
  • Finition hydrofuge
  • Conditionnement dans des boîtes pliantes pratiques
Spécification
Couleur Blanc
Matériau Carton
Type Séparateur
À utiliser avec (application) Stockage des échantillons même à des températures ultra basses
Quantité 10/boîte
Largeur (métrique) 128 mm
Hauteur (métrique) 30 mm