Learn More
Nitrate de calcium tétrahydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical Code produit.: 10724751
Nitrate de calcium tétrahydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10724751
500 g
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Code produit. 10724751
Marque: Fisher Chemical
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 13477-34-4
Formule moléculaire CaH10N2O10
Poids moléculaire (g/mol) 238.16
Numéro MDL 149604
Clé InChI DKCJOKYHYIAZQH-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC calcium bis(acide nitrique) tétrahydraté
SMILES O.O.O.O.[Ca++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 132°C
Point de fusion 45°C
Couleur Blanc
pH 5 to 7
Forme physique Cristallin solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 236.15g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium nitrate tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ A§.
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nitrate de calcium tétrahydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical >