Learn More
Carbonate de calcium, 99 %, pour analyse, précipité, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10687192
Carbonate de calcium, 99 %, pour analyse, précipité, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10687192
1 kg, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10687192
Marque: Thermo Scientific Acros 219160010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 471-34-1
Formule moléculaire CCaO3
Poids moléculaire (g/mol) 100.09
Numéro MDL MFCD00010906
Clé InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
CID PubChem 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium carbonate
Point de fusion 825.0°C
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (on dried substance) (Complexometry)
Formule linéaire CaCO3
Fieser 01,103; 02,57; 04,67; 05,89
Merck Index 15, 1659
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids
Nom IUPAC carbonate de calcium
Poids de la formule 100.09
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Analytique
Perte à la dessiccation 0.5% max. (200°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466675 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/10/2024 Catalog Number219165000,219160025,219160010
Numéro de lotA0466175 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/09/2024 Catalog Number219165000,219160025,219160010
Numéro de lotA0464005 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/07/2024 Catalog Number219165000,219160025,219160010
Numéro de lotA0430576 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/11/2023 Catalog Number219165000,219160025,219160010
Numéro de lotA0457691 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/11/2023 Catalog Number219165000,219160025,219160010
Identifiant produit
  • Calcium carbonate
Nom du produit
Carbonate de calcium, 99 %, pour analyse, précipité, Thermo Scientific Chemicals >