Learn More
Carbonate de calcium, 99 %, pour analyse, précipité, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10721111
Carbonate de calcium, 99 %, pour analyse, précipité, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10721111
500 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10721111
Marque: Thermo Scientific Acros 219165000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 471-34-1
Formule moléculaire CCaO3
Poids moléculaire (g/mol) 100.09
Numéro MDL MFCD00010906
Clé InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
CID PubChem 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium carbonate
Point de fusion 825.0°C
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (on dried substance) (Complexometry)
Formule linéaire CaCO3
Fieser 01,103; 02,57; 04,67; 05,89
Merck Index 15, 1659
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids
Nom IUPAC carbonate de calcium
Poids de la formule 100.09
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Analytique
Perte à la dessiccation 0.5% max. (200°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Calcium carbonate
Nom du produit
Carbonate de calcium, 99 %, pour analyse, précipité, Thermo Scientific Chemicals >