Learn More
Alpaco™ Pinces en laiton avec vis verticales
Garantit un serrage uniforme autour de la tubulure pour des joints parfaitement étanches. Les pinces en laiton avec vis verticales Alpaco™ sont garanties étanches et sont serrées manuellement sans aucun outil.
Marque: Alpaco™ M-NH 14/10-1156
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Réutilisable
- Résiste à la pression
- Aucun lubrifiant requis pour l’assemblage
- Serrage lisse pour éviter d’endommager la tubulure
Spécification
10/paquet | |
Laiton | |
de 9 à 12 mm |
Pince | |
Dia. ext. du tuyau : 9 à 12 mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Alpaco™ Pinces en laiton avec vis verticales > S’adapte aux tuyaux avec un D.E. : 9 à 12 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu