Learn More
UVP Lampe à UV de la série EL
Utilisez ces lampes pour les applications de laboratoire et d’inspection. Les lampes UV UVP™ de la série EL sont fabriquées avec un boîtier métallique extrudé durable revêtu d’une peinture en poudre résistante aux rayures.
Marque:  UVP 95-0275-02
Code produit. 11778241
  • 489.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Une conception robuste idéale pour un usage intensif
  • Sa légèreté facilite le maintien ou la mise en place de la lampe sur son support ou dans son armoire pour une utilisation sans les mains
  • Le réflecteur intégré améliore l’éclairage UV
Spécification
Spécification
6 W
Blanc
302 mm
96 mm
365 nm
302 x 96 mm
UVL-26
Lampe à UV
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
UVP Lampe à UV de la série EL > Modèle : UVL-26 ; Longueur : 302 mm ; Largeur : 96 mm ; Puissance : 6 W