Learn More
Alpaco™ Pinces en laiton avec vis verticales
Garantit un serrage uniforme autour de la tubulure pour des joints parfaitement étanches. Les pinces en laiton avec vis verticales Alpaco™ sont garanties étanches et sont serrées manuellement sans aucun outil.
26.60€ - 114.00€
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) de la poignée | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) de la poignée | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11934947
|
Alpaco™
M-NH 25/10-1167 |
de 20 à 25 mm |
32.20€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11974937
|
Alpaco™
M-NH 10/10-1153 |
de 5 à 10 mm |
26.60€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11914947
|
Alpaco™
M-NH 19/10-1161 |
de 14 à 19 mm |
107.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11984937
|
Alpaco™
M-NH 12/10-1154 |
de 1 à 12 mm |
26.60€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11904957
|
Alpaco™
M-NH 21/10-1163 |
de 16 à 21 mm |
111.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11924947
|
Alpaco™
M-NH 22 /10-1164 |
de 17 à 22 mm |
32.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11944947
|
Alpaco™
M-NH 27/10-1169 |
de 22 à 27 mm |
28.45€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11954947
|
Alpaco™
M-NH 30/10-1172 |
de 25 à 30 mm |
28.20€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11964947
|
Alpaco™
M-NH 33/10-1175 |
de 28 à 33 mm |
28.20€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11984947
|
Alpaco™
M-NH 38/10-1180 |
de 33 à 38 mm |
29.05€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11994947
|
Alpaco™
M-NH 41/10-1183 |
de 36 à 41 mm |
29.05€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11904947
|
Alpaco™
M-NH 17/10-1159 |
de 12 à 17 mm |
114.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11994937
|
Alpaco™
M-NH 14/10-1156 |
de 9 à 12 mm |
114.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Réutilisable
- Résiste à la pression
- Aucun lubrifiant requis pour l’assemblage
- Serrage lisse pour éviter d’endommager la tubulure
Spécification
10/paquet | |
Laiton |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Alpaco™ Pinces en laiton avec vis verticales