Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches pour déminéralisateur
Choisissez parmi une vaste gamme de cartouches de déminéralisation Thermo Scientific™ pour les systèmes d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ de premier choix, en fonction de vos applications.
Marque: Thermo Scientific™ D0811
169.02 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
Choisissez parmi une vaste gamme de cartouches pour déminéralisateur Thermo Scientific™ selon les applications dont vous avez besoin. Ces cartouches sont destinées à une utilisation avec les systèmes de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™, B-Pure™ ou Nanopure™, comme indiqué.
- Gamme de cartouches complètes ou demi-cartouches
Spécification
30 g | |
Désoxygénation | |
Cartouche pour déioniseur |
Échangeuse d’ions forte poreuse | |
B-Pure™ |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31