Learn More
Alpaco™ Pinces en laiton avec vis verticales
Garantit un serrage uniforme autour de la tubulure pour des joints parfaitement étanches. Les pinces en laiton avec vis verticales Alpaco™ sont garanties étanches et sont serrées manuellement sans aucun outil.
Brand:  Alpaco™ M-NH 25/10-1167
 View more versions of this product
Product Code. 11934947
  • 32.20€ / 10 pièces
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • Réutilisable
  • Résiste à la pression
  • Aucun lubrifiant requis pour l’assemblage
  • Serrage lisse pour éviter d’endommager la tubulure
Specifications
Specifications
10/paquet
Laiton
de 20 à 25 mm
Collier de serrage
Dia. ext. du tuyau : 20 à 25 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Alpaco™ Pinces en laiton avec vis verticales > S’adapte aux tuyaux avec un D.E. : 20 à 25 mm