Learn More
Alpaco™ Pinces en laiton avec vis verticales
Garantit un serrage uniforme autour de la tubulure pour des joints parfaitement étanches. Les pinces en laiton avec vis verticales Alpaco™ sont garanties étanches et sont serrées manuellement sans aucun outil.
Marque:  Alpaco™ M-NH 19/10-1161
Code produit. 11914947
  • 107.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 12-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Réutilisable
  • Résiste à la pression
  • Aucun lubrifiant requis pour l’assemblage
  • Serrage lisse pour éviter d’endommager la tubulure
Spécification
Spécification
10/paquet
Laiton
de 14 à 19 mm
Collier de serrage
Dia. ext. du tuyau : 14 à 19 mm
Nom du produit
Alpaco™ Pinces en laiton avec vis verticales > S’adapte aux tuyaux avec un D.E. : 14 à 19 mm