Learn More
Thermo Scientific™ μDrop™ and μDrop Duo Plates
Analysez jusqu’à 16 échantillons de l’ordre du microlitre simultanément avec la plaque Thermo Scientific™ μDrop™, un outil rapide et simple pour les analyses d’ADN et d’ARN.
Marque: Thermo Scientific™ N12391M2
2971.47 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25043" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les plaques Thermo Scientific™ μDrop™ and μDrop™ Duo sont des outils idéaux pour des mesures rapides et faciles de la concentration photométrique à faible volume (2 à 10 μl) d’échantillons d’ADN, d’ARN, de protéines ou balayage spectral.La zone de faible volume est conçue pour être utilisée avec une pipette 8 canaux pour un pipetage rapide et précis de plusieurs échantillons.Les plaques contiennent également une zone distincte pour la mesure des cuves. Les plaques μDrop sont compatibles avec les lecteurs de microplaques Thermo Scientific Varioskan™ LUX, Multiskan™ Sky et Multiskan Skyhigh.Le logiciel intuitif Thermo Scientific SkanIt™ et l’interface utilisateur Multiskan SkyHigh offrent des protocoles de mesure prêts à l’emploi pour la mesure et l’analyse rapides d’échantillons.
- Plage de détection de l’ADN bicaténaire allant de quelques microgrammes à quelques milligrammes par millilitre
- Jusqu’à 16 (plaque μDrop) ou 32 (plaque μDrop Duo) positions des échantillons pour une mesure rapide et facile des volumes d’échantillons jusqu’à 2 μl
- Compatible avec une pipette huit canaux pour l’ajout d’échantillons
- Facile à nettoyer après la mesure
- Fente de mesure pour une cuvette rectangulaire
- Interface utilisateur prête à l’emploi Multiskan SkyHigh et protocoles logiciels SkanIt pour l’analyse des acides nucléiques et des protéines
- Compatible avec les lecteurs de microplaques Multiskan Sky, Multiskan SkyHigh et Varioskan LUX
Spécification
μPlaque Drop Duo | |
Plaque μDrop Duo | |
Mesure des concentrations d’acides nucléiques et de protéines |
Varioskan LUX, Multiskan Sky, Multiskan Skyhigh | |
2 à 10 μl (fonction de faible volume) | |
32 |