Learn More
BRAND™ Racks pour tubes à essai en polypropylène
Fabriqués en polypropylène robuste. Les portoirs pour tubes à essai sont dotés d’étiquettes alphanumériques pour faciliter l’identification des échantillons. Les portoirs sont empilables, non conducteurs et ne flottent pas dans les bains-marie.
58.00€ - 78.20€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Matériau | PP |
Longueur (impériale) | 10,43 in |
Largeur (impériale) | 4,96 in |
Code produit | Marque | Couleur | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10603721
|
BRAND™
4340000 |
Blanc | Tubes (13 mm) |
68.40€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10014070
|
BRAND™
4340001 |
Bleu | Tubes (13 mm) |
67.25€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11804180
|
BRAND™
4340002 |
Rouge | Tubes (13 mm) |
67.25€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10666511
|
BRAND™
4340003 |
Yellow | Tubes (13 mm) | ||||||
10465421
|
BRAND™
4340011 |
Bleu | Tubes (18 mm) |
68.40€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10088190
|
BRAND™
4340020 |
blanc | Tubes (20 mm) |
67.25€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11814040
|
BRAND™
4340010 |
blanc | Tubes (18 mm) |
67.25€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10363701
|
BRAND™
4340012 |
Rouge | Tubes (18 mm) |
67.25€
5 pièces |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10654291
|
BRAND™
4340013 |
Yellow | Tubes (18 mm) | ||||||
10271951
|
BRAND™
4340021 |
Bleu | Tubes (20 mm) |
67.25€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10150591
|
BRAND™
4340022 |
Rouge | Tubes (20 mm) |
68.40€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10175630
|
BRAND™
4340030 |
Blanc | Tubes (25 mm) |
67.25€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10028180
|
BRAND™
4340023 |
Jaune | Tubes (20 mm) | ||||||
11894170
|
BRAND™
4340033 |
Yellow | Tubes (25 mm) | ||||||
10364081
|
BRAND™
4340031 |
Bleu | Tubes (25 mm) |
68.40€
5 pièces |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11894150
|
BRAND™
4340040 |
blanc | Tubes (30 mm) |
78.20€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11804160
|
BRAND™
4340041 |
Bleu | Tubes (30 mm) |
67.25€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11814160
|
BRAND™
4340042 |
Rouge | Tubes (30 mm) |
67.25€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10359760
|
BRAND™
4340032 |
Rouge | Tubes (25 mm) |
67.25€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11824160
|
BRAND™
4340043 |
Yellow | Tubes (30 mm) | ||||||
11889550
|
BRAND™
4340060 |
blanc | Tubes (16 mm) |
67.25€
5 pièces |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10105830
|
BRAND™
4340062 |
Rouge | Tubes (16 mm) |
67.25€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10760631
|
BRAND™
4340061 |
Bleu | Tubes (16 mm) |
67.25€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10503651
|
BRAND™
4340063 |
Jaune | Tubes (16 mm) | ||||||
Description
Les portoirs en polypropylène robustes sont dotés d’étiquettes alphanumériques pour faciliter l’identification des échantillons.- Les portoirs sont empilables, non conducteurs et ne flottent pas dans les bains-marie.
- Peuvent être utilisés à des températures comprises entre -20°C et 90°C.
- Fournis en trois pièces pour un assemblage facile et permanent.
- Grands espaces libres entre les espaces réservés aux tubes
Spécification
Non autoclavable | |
PP | |
10,43 in | |
4,96 in |