Learn More
BRAND™ Racks pour tubes à essai en polypropylène
Fabriqués en polypropylène robuste. Les portoirs pour tubes à essai sont dotés d’étiquettes alphanumériques pour faciliter l’identification des échantillons. Les portoirs sont empilables, non conducteurs et ne flottent pas dans les bains-marie.
Marque: BRAND™ 4340043
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les portoirs en polypropylène robustes sont dotés d’étiquettes alphanumériques pour faciliter l’identification des échantillons.
- Les portoirs sont empilables, non conducteurs et ne flottent pas dans les bains-marie.
- Peuvent être utilisés à des températures comprises entre -20°C et 90°C.
- Fournis en trois pièces pour un assemblage facile et permanent.
- Grands espaces libres entre les espaces réservés aux tubes
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Non autoclavable | |
Tubes (30 mm) | |
21 | |
265 mm | |
126 mm | |
88 mm | |
30 mm |
3 x 7 | |
Yellow | |
PP | |
265 x 126 x 88mm | |
10,43 in | |
4,96 in | |
3,46 in |