Learn More
BRAND™ Racks pour tubes à essai en polypropylène
Fabriqués en polypropylène robuste. Les portoirs pour tubes à essai sont dotés d’étiquettes alphanumériques pour faciliter l’identification des échantillons. Les portoirs sont empilables, non conducteurs et ne flottent pas dans les bains-marie.
Marque:  BRAND™ 4340033
Code produit. 11894170
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les portoirs en polypropylène robustes sont dotés d’étiquettes alphanumériques pour faciliter l’identification des échantillons.
  • Les portoirs sont empilables, non conducteurs et ne flottent pas dans les bains-marie.
  • Peuvent être utilisés à des températures comprises entre -20°C et 90°C.
  • Fournis en trois pièces pour un assemblage facile et permanent.
  • Grands espaces libres entre les espaces réservés aux tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rack pour tubes
Yellow
PP
10.43 x 4.96 x 3.46 in. (26.5 x 12.6 x 8.8cm)
10,43 in
4,96 in
3,46 in
Non autoclavable
Tubes (25 mm)
32
26.5 cm
12.6 cm
8.8 cm
25 mm