Learn More
BRAND™ Racks pour tubes à essai en polypropylène
Fabriqués en polypropylène robuste. Les portoirs pour tubes à essai sont dotés d’étiquettes alphanumériques pour faciliter l’identification des échantillons. Les portoirs sont empilables, non conducteurs et ne flottent pas dans les bains-marie.
Marque: BRAND™ 4340042
68.75 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les portoirs en polypropylène robustes sont dotés d’étiquettes alphanumériques pour faciliter l’identification des échantillons.- Les portoirs sont empilables, non conducteurs et ne flottent pas dans les bains-marie.
- Peuvent être utilisés à des températures comprises entre -20°C et 90°C.
- Fournis en trois pièces pour un assemblage facile et permanent.
- Grands espaces libres entre les espaces réservés aux tubes
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Non autoclavable | |
Tubes (30 mm) | |
21 | |
265 mm | |
126 mm | |
88 mm | |
30 mm |
3 x 7 | |
Rouge | |
PP | |
265 x 126 x 88 mm | |
10,43 in | |
4,96 in | |
3,46 in |