Learn More
BRAND™ Racks pour tubes à essai en polypropylène
Fabriqués en polypropylène robuste. Les portoirs pour tubes à essai sont dotés d’étiquettes alphanumériques pour faciliter l’identification des échantillons. Les portoirs sont empilables, non conducteurs et ne flottent pas dans les bains-marie.
Marque:  BRAND™ 4340041
Code produit. 11804160
  • 70.50€ / 5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les portoirs en polypropylène robustes sont dotés d’étiquettes alphanumériques pour faciliter l’identification des échantillons.
  • Les portoirs sont empilables, non conducteurs et ne flottent pas dans les bains-marie.
  • Peuvent être utilisés à des températures comprises entre -20°C et 90°C.
  • Fournis en trois pièces pour un assemblage facile et permanent.
  • Grands espaces libres entre les espaces réservés aux tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Portoir pour tubes à essai
Non autoclavable
Tubes (30 mm)
21
265 mm
126 mm
88 mm
30 mm
3 x 7
Bleu
PP
265 x 126 x 88 mm
10,43 in
4,96 in
3,46 in