Learn More
BRAND™ Racks pour tubes à essai en polypropylène
Fabriqués en polypropylène robuste. Les portoirs pour tubes à essai sont dotés d’étiquettes alphanumériques pour faciliter l’identification des échantillons. Les portoirs sont empilables, non conducteurs et ne flottent pas dans les bains-marie.
Marque: BRAND™ 4340013
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les portoirs en polypropylène robustes sont dotés d’étiquettes alphanumériques pour faciliter l’identification des échantillons.
- Les portoirs sont empilables, non conducteurs et ne flottent pas dans les bains-marie.
- Peuvent être utilisés à des températures comprises entre -20°C et 90°C.
- Fournis en trois pièces pour un assemblage facile et permanent.
- Grands espaces libres entre les espaces réservés aux tubes
Spécification
Rack pour tubes | |
Yellow | |
PP | |
10.43 x 4.96 x 2.95 in. (26.5 x 12.6 x 7.5cm) | |
10,43 in | |
4,96 in | |
2,95 in |
Non autoclavable | |
Tubes (18 mm) | |
55 | |
26.5 cm | |
12.6 cm | |
7.5 cm | |
18 mm |