Learn More
BRAND™ Couvercles pour cuves
Fournit un joint étanche, permet de stocker des échantillons à -20°C.
Marque: BRAND™ 759242
14.20 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Bouchons ronds pour cuves
- Convient aux cuves ultra-micro
- Étanchéité parfaite
- Permet le stockage des échantillons à -20°
Spécification
Couvercle pour cuve | |
Oui | |
100/boîte | |
Rond |
Vert | |
Polyéthylène | |
Pour cuves UV ultra-micro |