Learn More
BRAND™ Couvercles pour cuves
Fournit un joint étanche, permet de stocker des échantillons à -20°C.
18.05€ - 37.95€
Spécification
Type Couvercle pour cuve
Jetable Oui
Matériau Polyéthylène
Quantité 100/boîte
À utiliser avec (équipement) Pour cuves UV ultra-micro
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
10139441
Afficher les documents
BRAND™
759243
Orange
18.35€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10476221
Afficher les documents
BRAND™
759242
Vert
18.05€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10086751
Afficher les documents Détails de la promotion
BRAND™
759240
Bleu
37.95€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10159441
Afficher les documents
BRAND™
759241
Jaune
18.60€
100 pièces
En stock
Description
  • Bouchons ronds pour cuves
  • Convient aux cuves ultra-micro
  • Étanchéité parfaite
  • Permet le stockage des échantillons à -20°
Spécification
Spécification
Couvercle pour cuve
Polyéthylène
Pour cuves UV ultra-micro
Oui
100/boîte
Rond
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Couvercles pour cuves