Learn More
BRAND™ Pointes de pipettes, de 5 à 300 ul
À utiliser avec pratiquement toutes les pipettes à code couleur jaune. Pointes de pipettes de 5 à 300 μl, fabriquées en polypropylène de haute pureté, sans oléamide et diHEMDA, et disponibles en deux types de rétention : standard ou très faible. Paroi fine pour un haut degré de translucidité, une éjection facile et peu de pertes. Graduations marquées à 50, 100 et 300μl pour une évaluation rapide du volume.
Marque: BRAND™ 732010
25.10 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Description
À utiliser avec pratiquement toutes les pipettes à code couleur jaune.
- En PP haute pureté sans diHEMDA ni oléamide
- Non stériles
- Tous les emballages non ouverts sont exempts d’ADN, de RNase, d’ATP et d’endotoxines
- Paroi fine pour un haut degré de translucidité, une éjection facile et peu de pertes
- Graduations à 50, 100 et 300 μl pour une évaluation rapide du volume
- Disponibles en rétention standard ou ultrafaible
- Disponible en vrac ou sous forme de racks écologiques et pratiques
- Les pointes en rack sont incolores et placées dans un plateau pour pointes de couleur verte
Pointes à ultra faible rétention
- Produites selon un processus physicochimique spécial breveté
- Surface homogène, sans défaut, assurant une faible tension superficielle et une faible rétention des échantillons
- Permettent de réduire les pertes d’échantillons et offrent une reproductibilité bien plus élevée avec les milieux essentiels
- Pour les échantillons biologiques contenant des protéines, des acides nucléiques, des détergents et d’autres liquides difficiles pouvant augmenter la perte d’échantillons
- Grande résistance aux substances chimiques
- Les pointes peuvent être autoclavées à 121°C (2 bar) sans endommager les propriétés de faible rétention
Spécification
Qualité certifiée pour les sciences de la vie | |
Sans filtre | |
Incolore | |
2,08 in | |
Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines | |
Transferpette et la plupart des modèles de Gilson, FINNPIPETTE, Eppendorf et Sartorius | |
Étalon | |
Pointes de pipettes | |
Universelle | |
Polypropylène |
5 à 300 mu;l | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
5,3cm | |
Pipetage inverse, lavage de plaque, travaux impliquant des pipettes multicanaux | |
En vrac | |
En vrac, 1 000 pièces | |
Usage limité | |
Oui | |
50, 100, 300 μl |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000012404 | Certificat d’analyse | 10/03/2025 | 732010 |
0000011467 | Certificat d’analyse | 28/10/2024 | 732010 |
0000011449 | Certificat d’analyse | 13/05/2024 | 732010 |
0000010724 | Certificat d’analyse | 08/03/2024 | 732010 |
0000009902 | Certificat d’analyse | 10/11/2023 | 732010 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30