Learn More
Invitrogen™ MitoTracker™ Dyes for Mitochondria Labeling
These mitochondria dyes are specially packaged in vials of 50 μg each to create freshly reconstituted dyes without the impact of freeze-thaw cycles to aid in a simplified sample prep for cell analysis workflow.
Marque: Invitrogen™ M7513
424.02 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Rosamine & carbocyanine-based staining dyes MitoTracker Orange CMTMRos, Red CMXRos, Orange CM-H2TMRos, Red CM-H2XRos, Red FM, Green FM, & Deep Red FM enable mitochondria visualization with fluorescent imaging. These mitochondria dyes are specially packaged in vials of 50 μg each to create freshly reconstituted dyes without the impact of freeze-thaw cycles to aid in a simplified sample prep for cell analysis workflow.
MitoTracker Red CM-H2Xros est une version réduite et non fluorescente de MitoTracker Red (M-7512) qui émet de la fluorescence lors de l’oxydation. Ce colorant colore également les mitochondries dans les cellules vivantes et son accumulation dépend du potentiel membranaire. Le colorant est bien retenu après fixation de l’aldéhyde. Conditionnement spécial.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaires, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), coloration et détection par immunofluorescence, mitochondries, fonction des mitochondries, structure mitochondriale, stress nitro-oxydatif, traçage des organites, espèces réactives de l’oxygène
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Rouge | |
579⁄599 | |
Microscope à fluorescence, cytomètre en flux, lecteur de microplaques | |
Fluorescence | |
MitoTracker™ | |
Fluorescent Dye | |
Mitochondrie |
Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Special packaging | |
20 x 50 μg | |
MitoTracker™ Red CM-H2Xros | |
Température ambiante | |
Colorant |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-03-28
Jours
9Heures
11Minutes
8Secondes
1