Learn More
BRAND™ Pointes de pipettes, de 5 à 300 ul
Code produit. p-4709738 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Type de pointe:
Faible rétention
Étalon
Format:
En vrac
Rack
Recharge
Conditionnement:
En vrac, 10,000 pièces
En vrac, 1 000 pièces
TipBox, 5 boîtes de 96 pièces
TipRefill, 10 racks de 96 pièces
Conditionnement:
1000 pièces
480 pièces
960 pièces
Code produit. 15174887
Marque: BRAND™ 732010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec pratiquement toutes les pipettes à code couleur jaune. Pointes de pipettes de 5 à 300 μl, fabriquées en polypropylène de haute pureté, sans oléamide et diHEMDA, et disponibles en deux types de rétention : standard ou très faible. Paroi fine pour un haut degré de translucidité, une éjection facile et peu de pertes. Graduations marquées à 50, 100 et 300μl pour une évaluation rapide du volume.
À utiliser avec pratiquement toutes les pipettes à code couleur jaune.
  • En PP haute pureté sans diHEMDA ni oléamide
  • Non stériles
  • Tous les emballages non ouverts sont exempts d’ADN, de RNase, d’ATP et d’endotoxines
  • Paroi fine pour un haut degré de translucidité, une éjection facile et peu de pertes
  • Graduations à 50, 100 et 300 μl pour une évaluation rapide du volume
  • Disponibles en rétention standard ou ultrafaible
  • Disponible en vrac ou sous forme de racks écologiques et pratiques
  • Les pointes en rack sont incolores et placées dans un plateau pour pointes de couleur verte
Pointes à ultra faible rétention
  • Produites selon un processus physicochimique spécial breveté
  • Surface homogène, sans défaut, assurant une faible tension superficielle et une faible rétention des échantillons
  • Permettent de réduire les pertes d’échantillons et offrent une reproductibilité bien plus élevée avec les milieux essentiels
  • Pour les échantillons biologiques contenant des protéines, des acides nucléiques, des détergents et d’autres liquides difficiles pouvant augmenter la perte d’échantillons
  • Grande résistance aux substances chimiques
  • Les pointes peuvent être autoclavées à 121°C (2 bar) sans endommager les propriétés de faible rétention
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Qualité certifiée pour les sciences de la vie
Volume (métrique) 5 à 300 mu;l
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Incolore
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 2,08 in
Longueur (métrique) 5,3cm
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines
À utiliser avec (application) Pipetage inverse, lavage de plaque, travaux impliquant des pipettes multicanaux
Format En vrac
Type de pointe Étalon
Conditionnement En vrac, 1 000 pièces
Type de produit Pointes de pipettes
Jetable Usage limité
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Graduée Oui
Matériau Polypropylène
Graduations 50, 100, 300 μl