Learn More
Invitrogen™ MitoTracker™ Dyes for Mitochondria Labeling
These mitochondria dyes are specially packaged in vials of 50 μg each to create freshly reconstituted dyes without the impact of freeze-thaw cycles to aid in a simplified sample prep for cell analysis workflow.
Marque: Invitrogen™ M7514
374.68 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Rosamine & carbocyanine-based staining dyes MitoTracker Orange CMTMRos, Red CMXRos, Orange CM-H2TMRos, Red CM-H2XRos, Red FM, Green FM, & Deep Red FM enable mitochondria visualization with fluorescent imaging. These mitochondria dyes are specially packaged in vials of 50 μg each to create freshly reconstituted dyes without the impact of freeze-thaw cycles to aid in a simplified sample prep for cell analysis workflow.
MitoTracker Green FM apparait pour indiquer la présence de mitochondries, quel que soit le potentiel de la membrane mitochondriale. Ce produit colore les cellules vivantes, mais ne se maintient pas bien après fixation de l’aldéhyde. Conditionnement spécial.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaires, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), coloration et détection par immunofluorescence, mitochondrie, fonction des mitochondries, structure mitochondriale, traçage des organites
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Vert | |
490 / 516 | |
Microscope à fluorescence, cytomètre en flux, lecteur de microplaques | |
Fluorescence | |
MitoTracker™ | |
Fluorescent Dye | |
Mitochondrie |
Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Special packaging | |
20 x 50 μg | |
MitoTracker™ Green FM | |
Température ambiante | |
Colorant |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
3079917 | Certificat d’analyse | 25/11/2024 | M7514_LITL18 PROMO,M7514 |
2994073 | Certificat d’analyse | 02/10/2024 | M7514_LITL18 PROMO,M7514 |
2942300 | Certificat d’analyse | 30/05/2024 | M7514_LITL18 PROMO,M7514 |
2896552 | Certificat d’analyse | 18/04/2024 | M7514_LITL18 PROMO,M7514 |
2872014 | Certificat d’analyse | 12/03/2024 | M7514_LITL18 PROMO,M7514 |