Learn More
Agilent BioTek Plaque de test à absorbance
Permet de vérifier les performances des lecteurs de microplaques.
Marque: Agilent BioTek 7260522
1113.64 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25043" pour bénéficier de cette offre.
Includes:
- Données d’étalonnage spectrophotométrique exact pour chaque filtre de densité neutre à huit longueurs d’onde : 405, 450, 490, 550, 620, 630, 690 et 750 nm
- Étui de protection
Description
- Teste l’alignement, la précision, la reproductibilité et la linéarité
- Conforme à la taille et à la forme d’une microplaque standard pour s’adapter facilement dans un lecteur de microplaques
- Idéal pour surveiller les performances d’un instrument en conformité avec les exigences réglementaires
Compliance
Utilise des filtres en verre à densité neutre traçables NIST et des trous de vérification d’alignement et d’obturation usinés avec précision pour confirmer les spécifications de performances.
Spécification
405 ; 450 ; 490 ; 550 ; 620 ; 630 ; 690 ; 750 nm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.