Learn More
BINDER™ Port d’accès
Access port with silicone plug for use with KB65, KB130, KB260, KB470, KB720, and KB 1060.
Marque: BINDER™ 8012-2471
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Round access port with silicone plug
- Choose between 30, 50, or 100 mm plug
- Available on left, right, or top of the chamber
- For use with KB65, KB130, KB260, KB470, KB720, and KB 1060
Spécification
KB 65, KB 130, KB 260, KB 470, KB 720, KB 1060 | |
Access Port | |
50 mm |
Silicone | |
1 on Top |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Port d’accès > Access Port, 50 mm, Top
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu