Learn More
Acrylamide / bisacrylamide29:1, solution de 40 %, Thermo Scientific Chemicals
BioAcryl-P (acrylamide/bisacrylamide 29:1, numéro CAS 25034-58-6) est une formule à base de poudre utilisée pour créer la matrice de gel nécessaire aux expériences d’électrophorèse.
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63079.K2
191.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15465349
  • 191.96€ / 1L
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Acrylamide/Bisacrylamide 29:1, Premixed powder is used for preparing protein DNA gels. It is used as a DNA sequencing gels, Protein separation. They are also used for preparing gels using stock solutions with the most common cross-link ratios.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La poudre prémélangée d’acrylamide / bisacrylamide 29 : 1 est utilisée dans la préparation de gels d’ADN protéique. Elle est utilisée comme gel de séquençage d’ADN et dans la séparation des protéines. On l’utilise également dans la préparation de gels à l’aide de solutions mères moyennant les rapports de réticulation les plus courants.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver hors de portée des enfants Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Acrylamide/Bisacrylamide 29:1
40% soln
1 L
UN3426
Liquide
Incolore
MFCD00080848
It is soluble in water.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZ28K541 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/01/2025 Catalog NumberJ63079.K2,J63079.AP
Numéro de lotW21K505 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/09/2024 Catalog NumberJ63079.K2,J63079.AP
Numéro de lotW21K506 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/09/2024 Catalog NumberJ63079.K2,J63079.AP
Numéro de lotU05K540 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/08/2024 Catalog NumberJ63079.K2,J63079.AP
Numéro de lotZ26J567 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2024 Catalog NumberJ63079.K2,J63079.AP
Nom du produit
Acrylamide / bisacrylamide29:1, solution de 40 %, Thermo Scientific Chemicals > 1L