Learn More
Acrylamide / bisacrylamide29:1, solution de 40 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Acrylamide/Bisacrylamide 29:1, Premixed powder is used for preparing protein DNA gels. It is used as a DNA sequencing gels, Protein separation. They are also used for preparing gels using stock solutions with the most common cross-link ratios.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La poudre prémélangée d’acrylamide / bisacrylamide 29 : 1 est utilisée dans la préparation de gels d’ADN protéique. Elle est utilisée comme gel de séquençage d’ADN et dans la séparation des protéines. On l’utilise également dans la préparation de gels à l’aide de solutions mères moyennant les rapports de réticulation les plus courants.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver hors de portée des enfants Conserver à température ambiante.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acrylamide/Bisacrylamide 29:1 |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | 40% soln |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 500 ml |
| Numéro MDL | MFCD00080848 |
| Numéro UN | UN3426 |
| Informations sur la solubilité | It is soluble in water. |