Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Rodent GAPDH Control Reagents
Réactifs de contrôle de GAPDH de rongeurs TaqMan™
Marque: Applied Biosystems™ 4308313
Description
Les réactifs de contrôle de GAPDH de rongeurs Applied Biosystems™ TaqMan™ fournissent les composants permettant d’utiliser la GAPDH de rongeurs comme contrôle de normalisation dans les applications avec des cellules de rat, de souris et de hamster chinois.Recommandations exhaustives incluses
Applied Biosystems™ a développé un ensemble exhaustif de recommandations pour garantir une utilisation réussie des réactifs et des instruments PCR en temps réel Applied Biosystems™. Ces directives sont simples et faciles à suivre. De nombreuses variables classiques, comme la concentration de chlorure de magnésium et le protocole de cycle thermique lui-même, ont été standardisées, réduisant considérablement la durée du développement du dosage.
Normalisation intégrée
Tous les kits de réactifs PCR en temps réel Applied Biosystems™ contiennent une référence interne passive pour normaliser les fluctuations de fluorescence non liées à la PCR. La normalisation avec une référence interne passive minimise la variabilité de puits-à-puits qui peut avoir toutes sortes de causes, comme des erreurs de pipetage et l’évaporation de l’échantillon. La référence passive est également essentielle à l’obtention de résultats précis lorsque plusieurs sondes (avec différents colorants rapporteurs) sont combinées dans un seul tube.
Remarques sur l’utilisation :
Les réactifs de contrôle de GAPDH de rongeurs TaqMan™ sont utilisés avec le Master Mix pour PCR universel TaqMan™ ou les réactifs essentiels de PCR TaqMan™ pour la réaction en chaîne de la polymérase (PCR). Les réactifs de contrôle de GAPDH de rongeurs TaqMan™ sont utilisés avec les réactifs Master Mix pour RT-PCR en une étape TaqMan™, les réactifs essentiels pour RT-PCR TaqMan™ EZ ou les réactifs pour RT-PCR TaqMan™ Gold pour une réaction en chaîne de la polymérase à transcription inverse en une étape (RT-PCR).
Remarque :
Consultez le manuel de l’utilisateur ou la notice pour obtenir des informations sur la licence restreinte et sur la marque. Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécification
Jeu(x) et modèle(s) d’amorces-sondes de contrôle | |
Tube | |
RT-qPCR en 1 étape | |
Analyse GAPDH | |
VIC | |
Réactifs de PCR en temps réel | |
Glace carbonique | |
1000 réactions | |
1000 réactions |
ARN de contrôle de souris | |
Faible | |
Étalon | |
Extincteur Tamra™ (3’), VIC™ (5’) | |
TaqMan™ | |
1,000 reactions | |
Souris, hamster, rat | |
Analyse GAPDH |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.