Learn More
Berkshire™ Lingettes Super Polx™ 1200
Pour les applications de classe ISO 4 (classe 10)
Marque: Berkshire™ S1200.0909.8
96.90 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Tricoté avec du polyester à filaments continus de qualité supérieure 100 %
- Bonne compatibilité avec l’IPA, l’acétone et d’autres solvants
- Résistant aux produits chimiques avec faible génération d’ions
- Durable pour l’essuyage abrasif
- bords et touché doux pour les surfaces sensibles
- Blanchissage et emballage en salle blanche répondant aux exigences de la classe ISO 4 (classe 10)
† Emballage en vrac.
Informations sur la commande
Poids de base : 145 g/m2.
Spécification
Lingettes pour salle blanche Super Polx™ 1200 | |
22,86 cm | |
22,86 cm | |
Alcool isopropylique (IPA), acétone | |
RoHS 2002/05, REACH | |
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) | |
150/Paquet |
9 in | |
9 in | |
Tricot de polyester | |
151 | |
Coupe au couteau | |
Opérations de fabrication de CD et DVD | |
Non stérile |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000847605 | Déclaration de conformité | 16/12/2024 | S1200.0909.8 |
0000847047 | Déclaration de conformité | 10/06/2024 | S1200.0909.8 |
0000841719 | Déclaration de conformité | 08/02/2023 | S1200.0909.8 |
0000847605 | Certificat d’analyse | 16/12/2024 | S1200.0909.8 |
0000847047 | Certificat d’analyse | 10/06/2024 | S1200.0909.8 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
14Heures
19Minutes
29Secondes
53