Learn More
Sampling Systems™ Pelle industrielle en acier inoxydable
Fabriquée en acier inoxydable de haute qualité pour en réduire le coût et en simplifier l’utilisation. Sampling Systems™ La pelle industrielle en acier inoxydable est idéale pour une utilisation générale et pharmaceutique.
Marque:  Sampling Systems™ A643-200
Code produit. 15849701
  • 19.85€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Petites tâches de construction
  • Acier inoxydable
  • Entièrement soudé
  • Faciles à nettoyer
Spécification
Spécification
Pelle
200 mL
205 mm
75 mm
Acier inoxydable
Poli
135 mm
Nom du produit
Sampling Systems™ Pelle industrielle en acier inoxydable > Capacité : 200 ml