Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA IL-6 humain
La protéine SIL6 recombinante de l’interleukine 6 de Thermo Scientific™ détecte spécifiquement l’interleukine 6 dans les échantillons non applicables et elle est validée pour l’ELISA et le transfert Western.
Marque:  Invitrogen™ EH2IL65
Code produit. 10065933
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
10.2 to 400pg/mL
Kit ELISA pour IL-6 humain
Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum, Urine
5 x 96 puits de microplaques
Absorbance à 450 nm moins absorbance à 550 nm
5 Plate Kit
Natural and recombinant human interleukin-6 (IL-6)
<1pg/mL
Colorimetric ELISA (TMB substrate) with Plates
Aucune réaction croisée importante avec IL-1a, IL-1ß, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12, TNFa, IFNg, IFNa, GM-CSF humains ou IL-6 de souris
30X Wash Buffer, 200mL, TMB Substrate Solution, 5 x 13mL, Streptavidin-HRP Concentrate, 250 μL, Stop Solution, 55mL, Adhesive Plate Covers, 30 ea, Biotinylated Antibody Reagent, 35mL, HRP Dilution Buffer, 70mL, Recombinant Human IL-6 Standard, 5 vials, Standard Diluent, 110mL, Anti-Human IL-6 Precoated 96-well Strip Plate, 5 ea
Intra-assay CV <10%; inter-assay CV <10%
50 μl
3 hr.
Documents
Manuals
Nom du produit
Invitrogen™ Kit ELISA IL-6 humain > 5 x 96 puits de microplaque