Learn More
Bel-Art™ Support à inclinaison réglable pour microplaque SP Scienceware™
Se règle à l’angle le mieux adapté pour les ajouts précis de composants liquides dans les puits de microplaques. Le support à inclinaison réglable pour microplaque Bel Art™ SP Scienceware™ vous permet de savoir facilement dans quels puits du liquide a été ajouté.
Marque: Bel-Art™ F18938-0000
212.98 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Le placement des plaques inclinées à un angle optimal sur le support de montage réglable facilite l’aliquotage précis et répétitif dans les puits de microplaques
- L’inclinaison de la microplaque à un angle optimal facilite l’ajout d’aliquotes pour correspondre aux habitudes de travail de l’utilisateur et lui convenir
- La plaque inclinée permet à l’utilisateur de suivre les puits qui ont reçu des aliquotes en faisant visuellement contraster le ménisque entre les puits adjacents
- Une base en acier recouvert d’époxy garantit la stabilité et les vis de serrage réglables à la main maintiennent l’angle dans la position désirée
- Supporte des microplaques de toutes dimensions
- Inclinaison maximale à 45°
- Pivote sur 2 vis
- L x l x H : 11,4 x 16,5 x 5,7cm (4,5 x 6,5 x 2,25 po)
Spécification
Rack, microplaque | |
Gray, Clear/White | |
Plateforme acrylique, base en acier recouvert d’époxy | |
No | |
114 x 165 x 57 mm | |
16,5 cm | |
11,4 cm | |
5,7 cm |
Non autoclavable | |
Microplates | |
Rectangular | |
Microplaques de toutes dimensions | |
16.5 x 11.4 x 5.7 cm (6.4 x 4.4 x 2.2 in) | |
6,4 in | |
4,4 po | |
2,2 in |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%