Learn More
Welch™ Pompe à vide à pistons de robustesse standard WOB-L™ : Modèle 2522
Pour applications non chimiques
Marque:  Welch™ U2522C-02
Code produit. 10191942
  • 1220.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Inclut une jauge de lecture pratique, vanne de réglage de la pression, cuve de séparation protectrice, prise Euro (Schuko)
Description
Description
Le piston d’oscillement oscillent en offrant une résistance à l’air sur la course supérieure en étirant le joint en téflon du piston et améliore l’efficacité de l’oscillement.
  • Pompe à sec sans huile alimentée par le piston WOB-L
  • Filetage d’admission/d’échappement NPT : 1/4
Modèle 2522
  • Déplacement d’air libre : CFM (l/min) à 60 Hz : 0,76 (22)
  • Pression limite : 100 torr (133 mbar)
  • Pression maximale : 100 psig
  • Vide maximal en Hg : 26
  • Moteur : 0,12 hp (93 w)
  • Pour pomper les vapeurs de solutions aqueuses, y compris les tampons, à l’exclusion des vapeurs ou gaz acides, basiques ou organiques
  • Unités de 50 Hz fournies avec marquage CE
Filtration sous vide, étuve à vide, chambre à vide /dégrossissage, dessiccation, aspiration, automatisation, culture cellulaire boîte à gants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,12 hp
6,6 kg
CE
2522
5,3 kg
50 Hz
25,4 cm
20,6 cm
Pompe à vide
230 V
15 lb
Jauge de lecture pratique, vanne de réglage de la pression, cuve de séparation protectrice, prise Euro (Schuko)
230 V 50 Hz
11,7 lb
Filtration sous vide, étuve à vide, chambre à vide / prévide, dessiccation, aspiration, automatisation, culture cellulaire
10 po
8,1 in
8,8 in
133 mbar
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Welch™ Pompe à vide à pistons de robustesse standard WOB-L™ : Modèle 2522 > Câblé pour 230 V,50 Hz ; 1 Ph ; avec fiche Euro continue (Schuko) ; 20,6 l x 22,4 W x 25,4 cm H ; 7,7 kg