Learn More
BRAND™ Éprouvettes graduées de forme haute PMP de classe B
L’autoclavage à une température maximale de 121°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur. Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions.
Marque: BRAND™ 34748
85.25 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Éprouvette graduée de forme haute avec bec verseur
- Fabrication en PMP (polyméthylpentène)
- Base hexagonale
- Graduations imprimées bleues
- Conforme aux normes DIN 12 681 ISO 6706
- L’autoclavage à une température maximale de 121°C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur
- Nettoyer à une température maximale de 60°C pour préserver les repères et les inscriptions
Spécification
250 ml | |
plusmn;2 ml | |
10/boîte | |
Pour contenir | |
2 ml | |
plusmn;2 ml | |
Rond | |
Hexagonale | |
Éprouvette graduée |
PMP | |
DIN 12681, ISO 6706 | |
Classe B. | |
Graduations bleues | |
Autoclavables | |
121°C | |
Bleu | |
315 mm |