Learn More
Bel-Art™ Inserts en maille supplémentaires SP Scienceware™
À utiliser avec le jeu de micro-tamiseuses Mini-Sieve™.
Marque: Bel-Art™ F37846-0000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En bronze phosphoreux
- Amovible
- Comprend une boîte de 8 inserts en bronze phosphoreux, dont 1 exemplaire de chacune des tailles de maille standard suivantes : 25, 35, 45, 60, 80, 120, 170 et 230
Spécification
Amovible | |
2.2 in. | |
Boîte de 8 inserts de tamis en bronze phosphoreux, dont 1 exemplaire de chacune des tailles de maille standard suivantes : 25, 35, 45, 60, 80, 120, 170 et 230 | |
Plastic | |
Bronze phosphoreux |
Inserts en maille supplémentaires | |
Jeu de micro-tamiseuses Mini-Sieve | |
56 mm | |
Set of 8 (25 Mesh, 35 Mesh, 45 Mesh, 60 Mesh, 80 Mesh, 120 Mesh, 170 Mesh, 230 Mesh) |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ Inserts en maille supplémentaires SP Scienceware™ > Inserts en maille supplémentaires
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu