Learn More
Justrite™ Cuve de rinçage avec installation au sol, avec pédale de pied en acier jaune 83 l
Marque: Justrite™ 27221
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Station de lavage acier laqué
- Couleur jaune sécurité par poudrage électrostatique
- Orifice de vidange
- Ouverture aisée par pédale
- Agrément FM
- Ouverture et maintien en position haute du couvercle par pédale
- Fermeture ralentie par vérin hydraulique
- Grille filtre pour protéger le système de vidange et récupérer les petites pièces tombées en fond de cuve
- Panier de trempage pour le transfert aisé de pièces encombrantes
- Station acier laqué
Spécification
Acier |
JTT001 International Catalogue May 2010
Taille: 6.4 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Justrite™ Cuve de rinçage avec installation au sol, avec pédale de pied en acier jaune 83 l >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu