Learn More
Bel-Art™ Accessoires SP Scienceware™ pour distributeur de rouleaux Write-On
L’adaptateur en U en acier inox permet de positionner le distributeur à un angle de 45° par rapport à la paroi pour faciliter l’écriture
Marque: Bel-Art™ F13473-0001
Description
- Le distributeur modèle économique (réf. fabricant F13473-0000) peut être fixé verticalement ou horizontalement sur un mur avec la plateforme positionnée sur la gauche ou sur la droite
- Compatible avec le stylo pour surfaces humides (vendu séparément), qui maintient un flux d’encre constant sur les surfaces verticales
Spécification
Pied de montage mural | |
13 cm | |
11 cm | |
Acier inoxydable | |
1 | |
Montage vertical ou horizontal |
Argent | |
13 cm | |
Rouleaux de ruban, 4 rouleaux de 25 mm de largeur (1 po) ou 5 rouleaux de 12 à 19 mm de largeur (0,5 à 0,75 po) | |
Wall Mount | |
Top Loading |