Learn More
BD Adjuvants Difco™
Utilisés pour préparer les émulsions d’antigène-adjuvant. Les adjuvants BD™ Difco™ sont utilisés dans les études immunologiques effectuées chez des animaux de laboratoire. (Non destinés à des fins humaines ou thérapeutiques.)
Marque: BD 264010
Alert:
Non utilisés à des fins humaines ou thérapeutiques.
Description
- Les adjuvants sont mélangés avec une solution aqueuse d’antigènes ou une suspension
- Une fois injectés, ils fournissent un groupe d’antigènes émulsionnés au site d’injection et permettent de libérer l’antigène sur une période prolongée
- Avec les adjuvants, la réaction immunitaire aux antigènes (en particulier les antigènes solubles) est améliorée et prolongée
- Utilisez l’adjuvant incomplet de Freund pour éviter l’utilisation de bacilles résistant aux acides ; cependant, la réponse des anticorps n’est pas aussi marquée qu’avec l’adjuvant complet
Spécification
Conserver dans des récipients étanches dans un endroit frais et sec, à l’écart des agents oxydants. | |
Killed M. butyricum for use in adjuvants | |
Mycobacterium butyricum |
Études immunologiques effectuées chez des animaux de laboratoire | |
6 x 100 mg |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BD Adjuvants Difco™ > Mycobacterium butyricum, desséché ; 6 x 100 mg
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu