Learn More
Buerkle™ Tige d’extension à utiliser avec le SiloDrill Buerkle™
L’extension SiloDrill Buerkle™ peut être étendue par incréments de 100 cm jusqu’à un maximum de 350 cm.
Marque:  Buerkle™ 5301-0500
Code produit. 10188251
  • 181.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Acier inox AISI 304
Spécification
Spécification
Extension
Autoclavable
400 ml
40 mm
Acier inoxydable (V2A)
Extension pour foreuse silo
SiloDrill
100 cm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Buerkle™ Tige d’extension à utiliser avec le SiloDrill Buerkle™ > Capacité : 400mL