Learn More
Nickel Electro™ Refroidisseur à plongeur et immersion
Le refroidisseur à immersion fonctionne en continu et fournit un contre-refroidissement avec un bain qui permet de contrôler la température. Le refroidisseur à plongeur et immersion Nickel Electro™ remplace l’utilisation inutile du refroidissement par eau froide et est silencieux en fonctionnement.
Marque:  Nickel Electro™ DC1-300
Code produit. 11469549
  • 3090.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Il n’y a aucune commande : le refroidisseur à immersion fonctionne continuellement pour refroidir un bain à agitation ou à circulation, le contrôle est fourni par le bain-marie pour maintenir la température réglée.
  • Avec un tuyau flexible en acier inoxydable de 900 mm de long doté d’une protection extérieure sortant du haut de l’unité, le serpentin de refroidissement en acier inoxydable se trouve naturellement dans le coin de tout bain-marie à agitation ou à circulation Clifton NE4.
  • Cela optimise la zone de travail dans le bain et réduit les risques de choc à froid, les risques de congélation de l’antenne à froid, d’intrusion accidentelle ou de contact et de détérioration du travail.
  • Une température ambiante de fonctionnement de 20°C est recommandée
  • En cours d’utilisation, nous vous recommandons d’utiliser le couvercle en permanence pour réduire l’évaporation,éviter la contamination de l’eau et économiser de l’énergie pour réduire la consommation d’électricité et les coûts de fonctionnement.
  • À utiliser en laissant une distance minimale de 40 cm d’air libre autour des fentes de ventilation.
  • Le refroidisseur à plongeur et immersion est refroidi par l’air qui l’entoure et est aspiré à l’avant et expulsé à l’arrière lorsqu’il est chaud.
  • Pour assurer une bonne circulation de l’air et des performances de fonctionnement correctes, n’obstruez pas les fentes de ventilation.
  • Pour obtenir des performances optimales avec un bain à agitation ou à circulation, celui-ci doit toujours être fermé à l’aide d’un couvercle ou de sphères en polypropylène BP0368, ce qui réduit jusqu’à 70 % la quantité de chaleur provenant de la température ambiante de la pièce transférée dans le bain refroidi.
Spécification
Spécification
Bains-marie à agitation
230 V, 50/60 Hz
50/60 Hz
Dispositif refroidissant d’immersion
230 V
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Nickel Electro™ Refroidisseur à plongeur et immersion > Tension :230V