Learn More
Welch™ Pompe à vide MP 301 V
La technologie à membrane éprouvée offre un double avantage à l’utilisateur
Marque: Welch™ 411744
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Faible poids et excellente ergonomie
- La technologie à membrane éprouvée offre un double avantage à l’utilisateur
- Interrupteur MARCHE/ARRÊT et interrupteur thermique de protection interne pour le moteur, le câble secteur et la prise
- Poignée de transport
- Pieds amortisseurs de vibrations
- Les modèles MP sont équipés d’un silencieux d’échappement
- Les modèles MPC sont équipés d’une vanne de ballast à gaz
- analytiquement pur et sans huile
- Conviviale
- Poids léger, conception robuste
- Conçus pour un fonctionnement en continu
- Système d’entraînement sans entretien et longue durée de vie démontrée de la membrane
- Vibrations de fonctionnement minimales
- Large plage de vide et de débit adaptée à l’application
- Résistance remarquable aux produits chimiques (modèles MPC)
Spécification
38/41 l/min | |
380 mm | |
370 w | |
38/41 L/min | |
170 mm | |
Pompe à vide | |
230 V |
230 V | |
MP 301 V | |
18,3 kg | |
50/60 Hz | |
230 mm | |
< 1 mbar |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Welch™ Pompe à vide MP 301 V > Profondeur : 380 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu