Learn More
BD Adjuvants Difco™
Utilisés pour préparer les émulsions d’antigène-adjuvant. Les adjuvants BD™ Difco™ sont utilisés dans les études immunologiques effectuées chez des animaux de laboratoire. (Non destinés à des fins humaines ou thérapeutiques.)
284.00€ - 3555.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conserver dans des récipients étanches dans un endroit frais et sec, à l’écart des agents oxydants. |
---|---|
À utiliser avec (application) | Études immunologiques effectuées chez des animaux de laboratoire |
Alert:
Non utilisés à des fins humaines ou thérapeutiques.
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11719062
|
BD
263810 |
Adjuvant complet de Freund | 6 x 10 ml |
550.00€
60mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11729062
|
BD
263910 |
Adjuvant incomplet de Freund | 6 x 10 ml |
377.00€
60mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17224363
|
BD
264010 |
Mycobacterium butyricum | 6 x 100 mg |
1510.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11762934
|
BD
231131 |
H37Ra complet | 6 x 10 ml |
284.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10218823
|
BD
231141 |
Mycobacterium tuberculosis H37Ra | 6 x 100 mg |
3555.00€
600mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Les adjuvants sont mélangés avec une solution aqueuse d’antigènes ou une suspension
- Une fois injectés, ils fournissent un groupe d’antigènes émulsionnés au site d’injection et permettent de libérer l’antigène sur une période prolongée
- Avec les adjuvants, la réaction immunitaire aux antigènes (en particulier les antigènes solubles) est améliorée et prolongée
- Utilisez l’adjuvant incomplet de Freund pour éviter l’utilisation de bacilles résistant aux acides ; cependant, la réponse des anticorps n’est pas aussi marquée qu’avec l’adjuvant complet
Spécification
Conserver dans des récipients étanches dans un endroit frais et sec, à l’écart des agents oxydants. | |
Études immunologiques effectuées chez des animaux de laboratoire |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BD Adjuvants Difco™