Learn More
Bochem™ Agitateurs centrifuges
Marque:  Bochem™ 9210
Code produit. 10224321
  • 24.30€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Tige à hélice centrifuge 2 pales basculantes Bochem™
• Pour récipients à col étroit
• Hélice 2 lames sur rotule
• Inclus AVEC AXE 8mm avec axe diamètre 8mm, longueur 400mm
Spécification
Spécification
Acier inoxydable (18/8)
Agitateurs centrifuges
400 mm
1boîte
Nom du produit
Bochem™ Agitateurs centrifuges > Agitateur centrifuge