Learn More
Béchers en PMP de style Griffin Azlon™
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 mL
1 000 ml
2 000 ml
Description
- En forme de bécher classique
- Forme basse, durable et plus économique que les béchers en verre
- Idéal pour une utilisation générale en laboratoire
- Matériau en PMP - verre transparent pour une grande visibilité et bonne résistance chimique
- Autoclavables à 121°C , température maximale de 150°C
- Les graduations sont clairement imprimées dans une encre bleue ou rouge résistante aux solvants et indélébile
- Conformes à la norme ISO 7056
Spécification
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 35 mm |
Capacité (métrique) | 25 ml |
Matériau | PMP |
Hauteur (métrique) | 50 mm |
Quantité | 12/boîte |
Type | Bécher |
Autoclavable | Autoclavable |
Graduated | Oui |
Certifications/Conformité | ISO 7056 |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Documents
Product Information
Product Information
Product information
Taille: 3 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Béchers en PMP de style Griffin Azlon™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu