Learn More
Kartell™ Bécher de forme basse avec graduations bleues
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
3 000 ml
5 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
16 pièces
2 pièces
20 pièces
4 pièces
Description
Mesure avec précision le volume d’un liquide.Le bécher de forme basse Kartell™ avec graduations bleues utilise des lignes horizontales marquées pour aider à mesurer divers volumes d’un liquide.
- Bonne résistance chimique
- Graduations bleues permanentes moulées dans le bécher
- Peut résister à des températures allant jusqu’à 170°C pendant de courtes périodes
- Convient aux applications avec des aliments
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 34mm |
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Matériau | PMP |
| Plage de graduations | 1 ml |
| Hauteur (métrique) | 49mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Non |
| Graduated | Oui |
| Certifications/Conformité | ISO 7056-1981(E), BS 5404 Partie 1 |
| Afficher plus |