Learn More
Hirschmann™ PMP Griffin Beakers with Red Graduations
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
600 ml
2 000 ml
3 000 ml
5 000 ml
Description
- PMP
- Transparent
- Échelle rouge imprimée
Spécification
Spécification
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe | 31 mm |
Capacité (métrique) | 25 ml |
Matériau | PMP |
Hauteur (métrique) | 47 mm |
Incréments | 5 ml |
Quantité | 12/boîte |
Type | Bécher |
Jetable | Non |
Graduated | Oui |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hirschmann™ PMP Griffin Beakers with Red Graduations >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu