Learn More
VITLAB™ Bécher Griffin en PMP
Simplifiez et sécurisez votre travail tout en manipulant une large gamme de liquides avec ces béchers en polyméthylpentène. Les béchers Griffin en PMP VITLAB™ sont dotés d’une échelle rouge en relief, facile à lire.
Marque: VITLAB™ 60603
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Béchers gradués en cristal transparent
- Pour l’autoclavage, les modèles avec graduations gravées sont recommandés
- Pour préserver les marquages, effectuez un nettoyage à 60°C maximum
Spécification
Transparent | |
PMP | |
50 mm | |
Autoclavable | |
ISO 7056 | |
Griffin |
25 ml | |
Pour mesure de volume | |
Bécher Griffin | |
Oui | |
Échelle imprimée en rouge |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
VITLAB™ Bécher Griffin en PMP > Capacité : 25 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu